Läs mer
Fehling En lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10549623 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10549623
Brand: Thermo Scientific Acros 270800025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.602
MDL-nummer MFCD00010981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-namn koppar;sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fehling A solution
Färg Blått
Linjär formel CuSO4
Densitet 1.04g/mL
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 159.61
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Lösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fehling A solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.