Läs mer
Fehlings reagens II för sockerarter, För bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fehling’s reagent II for sugars |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| MDL-nummer | MFCD00012467 |
| UN-nummer | UN1824 |
| Densitet | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 6 x 250 mL |