Läs mer
Fehlings reagens II för sockerarter, För bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15635040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15635040 1 l 1 L
15655040 250 ml 250ml
15685040 500 ml 500ml
15605050 6 x 250 ml Paket med 6
15625040 1,5 l 1.5 L
15645040 2,5 l 2.5 L
15615050 6 x 500 ml Paket med 6
15695040 6 x 1 l Paket med 6
15675040 4 x 2,5 l Paket med 4
15665040 30 l 30 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15635040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 360191L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkaliskt
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MDL-nummer MFCD00012467
UN-nummer UN1824
Densitet 1.23-1.25g/mL at 20°C
Kvantitet 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fehling
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide