Läs mer
Felbamate carbonate dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O7/c22-19(24)27-11-17(15-7-3-1-4-8-15)13-29-21(26)30-14-18(12-28-20(23)25)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2,(H2,22,24)(H2,23,25) |
| Formel vikt | 416.1584 |