Läs mer
Felbamate-d4, TRC
Produktkod. 30394818
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30394818 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF23100250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felbamate-d4
CAS 106817-52-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C11 H10 D4 N2 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Felbamate-d4, Felbamyl-d4, Felbatol-d4, Taloxa-d4, CTK8F9733, ADD-03055-d4, W-554-d4, 2-Phenyl-1,3-propanedioldicarbamate-d4, Carbamic Acid 2-Phenyltrimethylene-d4 Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)/i6D2,7D2
LEDER [2H]C([2H])(OC(=O)N)C(c1ccccc1)C([2H])([2H])OC(=O)N
Molekylvikt (g/mol) 242.267
Formel vikt 242.1205