Läs mer
Felbamate, MedChemExpress
Beskrivning
Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbamate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 25451-15-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H14N2O4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | W-554 ADD-03055 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.74 mM) |
| Visa mer |