Läs mer
Felbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbamate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15) |
| Formel vikt | 238.0954 |
| Procent renhet | >95% |