Läs mer
Felbinac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Felbinac Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbinac Ethyl Ester |
| CAS | 14062-23-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Felbinac Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Visa mer |