Läs mer
Felbinac Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 18081050
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18081050 100 mg
1 options
Produktkod. 18081050 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3501.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felbinac Isopropyl Ester
CAS 1286423-88-8
Analyt- eller komponentnamn Felbinac Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Felbinac Isopropyl Ester, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H18O2/c1-13(2)19-17(18)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 254.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 254.1307 g/mol