Läs mer
Felbinac, MedChemExpress
Produktkod. 16482249
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482249 1 g
1 options
Produktkod. 16482249 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0641
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felbinac
CAS 5728-52-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12O2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Biphenylacetic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.24
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation