missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Felbinac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Felbinac Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbinac Methyl Ester |
| CAS | 59793-29-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Felbinac Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, Acetic acid, (4-biphenylyl)-, methyl ester (7CI), (Biphenyl-4-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 4-biphenylylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15(16)11-12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?