Läs mer
Felbinac, Mikromol™
Produktkod. 18000960
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18000960 250 mg
1 options
Produktkod. 18000960 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3501.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felbinac
CAS 5728-52-9
Analyt- eller komponentnamn Felbinac
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
LEDER OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(4-phenylphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.0837 g/mol