Läs mer
Felbinac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felbinac |
| CAS | 5728-52-9 |
| Molekylformel | C14 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-phenylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vikt | 212.0837 |