Läs mer
Felodipine 3,5-Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-8-12(16(21)23-3)14(10-6-5-7-11(18)15(10)19)13(9(2)20-8)17(22)24-4/h5-7,14,20H,1-4H3 |
| Formel vikt | 369.0535 |
| Procent renhet | >95% |