Läs mer
Felodipin, LoGiCal
Produktkod. 30463421
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463421 10 mg
1 options
Produktkod. 30463421 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0139.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felodipine
CAS 72509-76-3
Analyt- eller komponentnamn Felodipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine, (+/-)-Felodipine
InChI formel InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-namn 5-O-etyl 3-O-metyl 4-(2,3-diklorfenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 384.25
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 383,0691 g/mol