Läs mer
Felodipin, Mikromol™
Produktkod. 17931816
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17931816 250 mg
1 options
Produktkod. 17931816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0139.000250
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Felodipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felodipine
CAS 72509-76-3
Analyt- eller komponentnamn Felodipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine, (+/-)-Felodipine
InChI formel InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-namn 5-O-etyl 3-O-metyl 4-(2,3-diklorfenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 384.25
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 383,0691 g/mol