Läs mer
Felodipin
Produktkod. 15443819
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443819 50 mg 50mg
15423819 100 mg 100mg
15433819 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61195.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
En dihydropyridinkalciumkanalblockerare | CAS: 72509-76-3 | C18H19Cl2NO4 | 384,253 g/mol
Felodipin används som en dihydropyridin kalciumkanalblockerare. Det uppvisar hög vaskulär selektivitet; sänker artärblodtrycket utan att förändra hjärtats kontraktilitet. Antihypertensivt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Felodipine is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It displays high vascular selectivity; lowers arterial blood pressure without altering cardiac contractility. Antihypertensive.
Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72509-76-3
Molekylformel C18H19Cl2NO4
Molekylvikt (g/mol) 384.253
MDL-nummer MFCD00868316
InChI-nyckel RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex
PubChem CID 3333
ChEBI CHEBI:585948
IUPAC-namn 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Felodipine
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,3953
Löslighetsinformation Soluble in DMSO; Insoluble in water
Formel vikt 384.25
Fysisk form Crystalline Powder
RUO– Endast forskningsanvändning