Läs mer
Felypressin, MedChemExpress
Beskrivning
Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felypressin |
| CAS | 56-59-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C46H65N13O11S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PLV-2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 10.4 mg/mL (10.00 mM) |
| LEDER | O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=CC=C2)=O)N)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1040.22 |
| Visa mer |