Läs mer
BTX™ Adapterset för hona/hona
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- För anslutning till elektroporationsgeneratorer
- 4 mm adapterset för hona/hona
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att ansluta ett elektrofusions-/elektroporationssystem till elektroderna och kamrarna som ska användas för en viss tillämpning |
| För användning med (utrustning) | 4 mm dia. Banankontaktkablar 45-0216 |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Beskrivning | Adaptersats hona/hona för bananpluggkablar 45-0216 |
| Visa | LCD |
| Längd (engelska) Kabel | 10 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 3.1 m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Anslutningstyp | Banankablar |
| Visa mer |