Läs mer
Masterflex™ Kvinnlig Luer till 1/8 tum. Lågprofil Halvstyv Tubing Barb
Beskrivning
- Cole-Parmer erbjuder en mängd olika hullingförsedda luer-adaptrar för att möta din applikations behov.
- Standard slang hulling för användning med flexibla slangar.
- Slät hulling på slangen för att minska flödesturbulens och risk för ledningskontamination.
- Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde.
- Lågprofilslanghullingar för användning med halvstyva slangar som nylon, polyeten och polypropen.
- Tillverkad i enlighet med ISO 594-1 standarder, dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
- Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
- Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 tum. med en mängd olika anslutningsalternativ.
- Säljes i förpackningar om 25 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Produkttyp | Kvinna Luer Fitting |