Läs mer
Cytiva Kvinna Luer
Handla allt Cytiva Produkter
Kontakter:
Female Luer till Female Luer
Kvinnlig Luer till Manlig Luer
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Polyamidkopplingar, paket med 10 st. Tillbehör till Cytiva MidGee och MidGee Hoop cross-flow patron filtreringssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakter | Female Luer till Female Luer |
| Material | Polyamid |
| Typ | Luer-adapter |