Läs mer
Value Plastics Hona Luer till 500 Series Barb
Produktkod. 30053447 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inlopp:
Hona Luer x Hose Barb
Produktkod. Inlopp
30053447 Hona Luer x Hose Barb
1 options
Produktkod. 30053447 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer FTLLSB0136005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 SEK
    232.99 SEK / Paket med 25
    Save 42.01 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Luer avsmalnande som är konstruerade för att mötas ISO 594-1 och 594-2 standarder
Roterande lås minimerar vridning och veckning av slangar under positionering. Avsmalnande kontätningar är pålitliga och okomplicerade. Underlätta engångskonfigurationer som minimerar stilleståndstiden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Inlopp Hona Luer x Hose Barb
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.