Läs mer
Colder Products Company Kvinnlig Luer könslös MicroCNX koppling
Produktkod. 30968691
Change view
Material:
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
30968691 Polykarbonat Paket med 25
1 options
Produktkod. 30968691 Leverantör Colder Products Company Leverantörsnummer CNX170LFHT
Beräknad leverans: 26-01-2027
MicroCNX™ Kontakter är de enda aseptiska mikrokontakterna som erbjuder en enkel och effektiv metod för att koppla ihop rör för småformat biotillverkningsaggregat.
  • Serien MicroCNX av kopplingar är specifikt konstruerad för de utmanande förhållandena vid biologisk mediaöverföring inom bioprocess, cellterapi och genterapi.
  • Kontakten finns i olika rörstorlekar; ett lueranslutningsalternativ för att skapa en steril, sluten anslutning på en befintlig lueranslutning; och ULT-versionen är idealisk för montering för kryogena fryskassetter eller anslutning till PVC-rör.
  • Finish: Formgjuten vit
  • Tryckområde: Upp till 43,5 psi, 3 bar
  • Fritt flytande
  • Temperaturområde: 1 C till 40 °C (34 °F till 104 °F)
  • Tätningsalternativ: Silikon, platinahärdad, USP klass VI, ADCF
  • Icke-ventilerad
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
Färg Vit, Blå
Produkttyp Koppling