Läs mer
Value Plastics Luer-trådslock av honkön
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material (tätning):
Klar polykarbonat
Vit Nylon
Beskrivning
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker vridlåsanslutning. Idealisk för att stänga av vätskeöverföringssystem. Gängdesign ger en säker stängning som —förhindrar kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Inlopp | Luer-tråd, kap |
| Material (tätning) | Vit Nylon |