Läs mer
Value Plastics Kvinna Luer Trådstil till NPT Adapterbeslag, rak
Produktkod. 30053952 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material (tätning):
Prolypropelen
Vit Nylon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (tätning)
30053952 Prolypropelen
30052983 Vit Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30053952 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer 18FTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    676.41 SEK / Paket med 25
    Save 130.59 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Gängdesign ger en säker stängning som —förhindrar kontaminering. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Inlopp 1/8-27 NPT(M) Gänga
Material (tätning) Prolypropelen