Läs mer
Value Plastics Invändig luer-gänga till UNF-gängade adapterkopplingar, raka
Produktkod. 30053983 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Trådstorlek:
1/4-28 UNF(M)
1/4-28 UNF(M) bottentätning
10-32 UNF(M)
Inlopp:
Hona Luer med 1/4 tum Hex
Hona Luer med 5/16 tum Hex
Material (tätning):
Nylon
Polykarbonat
Polypropen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Inlopp Material (tätning)
30053983 1/4-28 UNF(M) Hona Luer med 5/16 tum Hex Polypropen
30053201 1/4-28 UNF(M) bottentätning Hona Luer med 5/16 tum Hex Polypropen
30053683 10-32 UNF(M) Hona Luer med 1/4 tum Hex Nylon
30054148 1/4-28 UNF(M) bottentätning Hona Luer med 5/16 tum Hex Nylon
30053992 1/4-28 UNF(M) Hona Luer med 5/16 tum Hex Nylon
30054264 1/4-28 UNF(M) Hona Luer med 5/16 tum Hex Polykarbonat
30054098 10-32 UNF(M) Hona Luer med 1/4 tum Hex Polykarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30053983 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer SFTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    509.26 SEK / Paket med 25
    Save 97.74 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Gängdesign ger en säker stängning som —förhindrar kontaminering. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Förpackningsmängd 25/Pk.
Inlopp Hona Luer med 5/16 tum Hex
Trådstorlek 1/4-28 UNF(M)
Material (tätning) Polypropen