Läs mer
Value Plastics Invändiga luergänga kopplingar
Produktkod. 30053066 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material (tätning):
Polykarbonat
Polypropen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (tätning)
30053066 Polypropen
30053660 Polykarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30053066 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer 5012057
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Gängdesign ger en säker stängning som —förhindrar kontaminering. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Förpackningsmängd 25/Pk.
Inlopp Luer-tråd
Material (tätning) Polypropen