Läs mer
Notrax Hon MD-X Ramp System™ för kudde Ease™ och SafetyStance™ Serie
Produktkod. 17732208
Change view
Färg:
Gult
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17732208 Gult
17722208 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17732208 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 552F0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.43 SEK
    464.34 SEK / Paket med 1
    Save 107.09 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
MD-X ramp System™ är ett extra brett fästbart avfasat säkerhetsrampsystem för skräddarsydda mattinstallationer för att undvika snubbel. Kompatibel med Notrax™ Dämpa Ease™ och SafetyStance™ anpassade mattor.
  • 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitril kraftiga avfasningar är kompatibla med både CushionEase™ och SafetyStance™ Anpassat sortiment
  • Dessa avfasningar är 15 cm breda och 91 cm långa och har designats för att ge enklare åtkomst på och av mattan för saker som vagnar eller vagnar
  • Deras 100 % nitrilgummiblandning säkerställer också att dessa fasningar är resistenta mot de flesta oljor vilket gör dem perfekta för tyngre applikationer
  • Den finns i svart och gult, vilket överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
Specifikationer
Färg Gult
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 15 cm