Läs mer
Masterflex™ Invändig gängad adapter
Produktkod. 11719799
:
Hona 1/4 tum x 1/4 tum.
Produktkod. 11719799
Brand: Masterflex™ 3170220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Kombinera dessa enkla och ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i lågtrycksapplikationer (vanligen mindre än 30psi).
  • Hullingsbeslag finns i en mängd olika storlekar, material och konfigurationer från raka kopplingar till gängade adapterkrön till grenade tees.
  • Ett kostnadsfritt certifikat om hartsöverensstämmelse finns tillgängligt för många formuleringar.
Specifikationer
Beskrivning Barb x NPT(F)
Material Nylon
Förpackningsmängd 10/Pk.
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Produkttyp Gängad adapter hona 1/4 tum x 1/4 tum.