Läs mer
Masterflex™ Kvinnlig gängad rak koppling
Produktkod. 11815493
Change view
Total längd (engelska):
1 5/16 tum.
1 9/16 tum.
Portstorlek:
1/2 tum.
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (engelska) Portstorlek unitSize
11815493 1 5/16 tum. 3/8 tum Varje
11825493 1 9/16 tum. 1/2 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11815493 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3141002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktioner rullade trådar för förbättrad styrka. Använd gängade beslag med våra styva rör för dina högtrycksapplikationer
  • Mycket god kemikaliebeständighet.
  • Bedömd till 7500psi vid 77 °F (25 °C).
  • Användbar från -65 till +550 °F (-53 till +289 °C).
  • Gängade beslag är robusta och designade för permanent installation.
  • Vi erbjuder gängade kopplingar och reducerare, vinkelbågar och nipplar, reducerare och bussningar, bussningar, T-stycken och pluggar samt skott och grenrör.
  • Finns i en mängd olika storlekar och material.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Total längd (engelska) 1 5/16 tum.
Total längd (metrisk) 33 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -65 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -53 °C
Utloppsport 3/8 tum
Portstorlek 3/8 tum
Trådstorlek 3/8 tum
Bredd (metrisk) 22 mm
Bredd (engelska) 7/8 tum.
Tolerans 3/8 tum
Maximalt tryck 7500 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 550 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 289 °C
Produkttyp Kvinnlig gängad rak koppling