Läs mer
Masterflex™ Kvinnlig gängad rak koppling
Beskrivning
- Mycket god kemikaliebeständighet.
- Bedömd till 7500psi vid 77 °F (25 °C).
- Användbar från -65 till +550 °F (-53 till +289 °C).
- Gängade beslag är robusta och designade för permanent installation.
- Vi erbjuder gängade kopplingar och reducerare, vinkelbågar och nipplar, reducerare och bussningar, bussningar, T-stycken och pluggar samt skott och grenrör.
- Finns i en mängd olika storlekar och material.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Total längd (engelska) | 1 9/16 tum. |
| Total längd (metrisk) | 39 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -65 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Utloppsport | 1/2 tum. |
| Portstorlek | 1/2 tum. |
| Trådstorlek | 1/2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 27 mm |
| Visa mer |