Läs mer
Fenamidone Metabolite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenamidone Metabolite RPA 405862 |
| CAS | 153969-11-0 |
| Molekylformel | C16 H15 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Fenamidone Metabolite, Fenamidone Metabolite RPA 405862, 5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione (ACI), 2,4-Imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21) |
| LEDER | CC1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3-anilino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.309 |
| Formel vikt | 281.116 |