missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenamiphos 90%, TRC

Produktkod. 30405465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2457001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenamiphos
CAS 22224-92-6
Molekylformel C13 H22 N O3 P S
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (8CI), B 68138, BAY 68138, Bayer 68138, Ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl (1-methylethyl)phosphoramidate, Ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl isopropylphosphoramidate, Fenamifos, Fenamiphos, Fenamithion, Nemacur, Nemacur P, Phenamiphos, Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
LEDER CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1
IUPAC-namn N-[ethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)phosphoryl]propan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 303.36
Formel vikt 303.1058
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.