Läs mer
Fenamiphos Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenamiphos-sulfone |
| CAS | 31972-44-8 |
| Molekylformel | C13 H22 N O5 P S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Fenamiphos Sulfone, Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (8CI), BAY 68138 sulfone, Fenamiphos sulfone, O-Ethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate, Fenamiphos-sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22NO5PS/c1-6-18-20(15,14-10(2)3)19-12-7-8-13(11(4)9-12)21(5,16)17/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[ethoxy-(3-methyl-4-methylsulfonylphenoxy)phosphoryl]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.36 |
| Formel vikt | 335.0956 |