Läs mer
Fenarimol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16300068 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16300068 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16300068 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Fenarimol60168-88-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenarimol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 60168-88-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C17H12Cl2N2O
MDL-nummer MFCD00055325
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NHOWDZOIZKMVAI-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(C1=CN=CN=C1)C1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn (2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)(pyrimidin-5-yl)methanol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 331.20
PubChem CID 43226
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:83686
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fenarimol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, fenarimol
Product intended for laboratory use only