missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenarimol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenarimol |
| CAS | 60168-88-9 |
| Molekylformel | C17 H12 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinemethanol, α-(2-chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)-, α-(2-Chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Fenarimol, EL 222, Fenari, Fenarimol, Rubigan, Rubigan SC |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Cl2N2O/c18-14-7-5-12(6-8-14)17(22,13-9-20-11-21-10-13)15-3-1-2-4-16(15)19/h1-11,22H |
| LEDER | OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)-(4-chlorophenyl)-pyrimidin-5-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.2 |
| Formel vikt | 330.0327 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?