Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenbendazol
Produktkod. 15872524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15872524 100 g 100g
15862524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15872524 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462471000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 299.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43210-67-9
Molekylformel C15H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 299.35
InChI-nyckel HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl N-[6-(fenylsulfanyl)-lH-1,3-bensodiazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formel vikt 299.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.