Läs mer
Fenbendazole-d3 (methyl-d3), CDN
Produktkod. 30311371
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311371 0.01 g
30319844 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311371 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78550.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole-d3
CAS 1228182-47-5
Molekylformel C15H10D3N3O2S
Kvantitet 0.01 g
Synonym Trideuteriomethyl N-(5-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate
InChI formel InChI=1 S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9 H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)Nc1nc2ccc(Sc3ccccc3)cc2[nH]1
IUPAC-namn trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 302.37
Formel vikt 302.0917 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity