Läs mer
Fenbendazole, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16614484 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16614484 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16614484 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1750100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole
CAS 43210-67-9
CAS Max % 1
Beilstein 759077
Färg Colorless
Synonym Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
Molekylvikt (g/mol) 299.35 g/mol