Läs mer
Fenbendazole, MedChemExpress
Produktkod. 16442126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16442126 500 mg
16408296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0413
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole
Fysisk form Solid
CAS 43210-67-9
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13N3O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (33.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 299.35
Formel vikt 299.35
Procent renhet 99.75%