Läs mer
Fenbendazolsulfon, Mikromol™
Produktkod. 30050936
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050936 25 mg
17973746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0518.020025
 Begränsad artikel
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenbendazolsulfon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Analyt- eller komponentnamn Fenbendazole Sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(bensensulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 331.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 331,0627 g/mol