Läs mer
Fenbendazolsulfoxid (oxfendazol), Mikromol™
Product Code. 17983096
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
17983096 100 mg
1 options
Product Code. 17983096 Supplier Mikromol Supplier No. MM0518.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenbendazolsulfoxid (oxfendazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Analyt- eller komponentnamn Oxfendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(bensensulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 315.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 315,0678 g/mol