Läs mer
Fenbendazole, TRC
Produktkod. 30404220
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30404220 1 g
1 options
Produktkod. 30404220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2467501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole
CAS 43210-67-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H13 N3 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Fenbendazole, Methyl [5-(phenylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, 2-(Methoxycarbonylamino)-5-(phenylthio)benzimidazole, Axilur, Febendazole, Fenbendazol, Fenbendazole, Fenbion, HOE 881, Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate, Methyl [5-(phenylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Panacur, Safe-Guard, Vigisol
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
IUPAC-namn methyl N-(5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 299.35
Formel vikt 299.0728