Läs mer
(±)-Fenbuconazole-d5 (phenyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbuconazole (phenyl D5) |
| CAS | 1398066-06-2 |
| Molekylformel | C19 2H5 H12 Cl N4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Fenbuconazole (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15 H,10-11,13H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.85 |
| Formel vikt | 341.1456 g/mol |
| Visa mer |