Läs mer
Fenbuconazole-lactone A R-9129, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,5R)-3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-phenyldihydrofuran-2(3H)-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClN3O2/c20-16-8-6-14(7-9-16)17-10-19(18(24)25-17,11-23-13-21-12-22-23)15-4-2-1-3-5-15/h1-9,12-13,17H,10-11H2/t17-,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 353.0931 |