missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenbuconazole-lactone B R-9130, TRC

Produktkod. 30456243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456243 10 mg
30452948 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76773010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 146887-38-9
Molekylformel C19 H16 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 353.8
Synonym 2(3H)-Furanone, 5-(4-chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, trans-, rel-(3R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)dihydro-3-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2(3H)-furanone, RH 9129
IUPAC-namn (3S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-3-phenyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-2-one
LEDER Clc1ccc(cc1)[C@@H]2C[C@](Cn3cncn3)(C(=O)O2)c4ccccc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenbuconazole-lactone B RH-9130
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16ClN3O2/c20-16-8-6-14(7-9-16)17-10-19(18(24)25-17,11-23-13-21-12-22-23)15-4-2-1-3-5-15/h1-9,12-13,17H,10-11H2/t17-,19+/m0/s1
Formel vikt 353.0931
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.