missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fenbuconazole, TRC

Produktkod. 30136919
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136919 50 mg
17974415 10 mg
17924465 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24680050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 114369-43-6
Molekylformel C19 H17 Cl N4
Molekylvikt (g/mol) 336.82
Synonym α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, 4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butyronitrile, AG 4452, Fenbuconazole, Fenethanil, Indar, Indar 5, RH 7592
IUPAC-namn 4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile
LEDER Clc1ccc(CCC(Cn2cncn2)(C#N)c3ccccc3)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenbuconazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2
Formel vikt 336.1142
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.