Läs mer
Fenbufen-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbufen-d9 |
| CAS | 1189940-96-2 |
| Molekylformel | C16H5D9O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | γ-Oxo[1,1'-biphenyl-d9]-4-butanoic Acid, 3-(4-Phenylbenzoyl-d9)propionic Acid, 4-(Biphenyl-d9-4-yl)-4-oxobutanoic Acid, Bufemid-d9, CL 82204-d9, Cinopal-d9, Cinopol-d9, Lederfen-d9, Napanol-d9 |
| LEDER | O=C(CCC(O)=O)C(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.34 |