Läs mer
Fenbufen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Fenbufen Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbufen Ethyl Ester |
| CAS | 1230-54-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenbufen Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Ethyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 3-(4-biphenylylcarbonyl)-, ethyl ester (7CI), Ethyl 4-(4-phenylphenyl)-4-oxobutyrate, Ethyl gamma-oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c1-2-21-18(20)13-12-17(19)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Visa mer |