missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenbufen Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Fenbufen Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbufen Isopropyl Ester |
| CAS | 2725579-21-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenbufen Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O3/c1-14(2)22-19(21)13-12-18(20)17-10-8-16(9-11-17)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?